Learn More
Merck Base et bouchon en verre pour filtration sous vide
Pièce accessoire pour les kits de porte-filtres en verre classiques
Marque: Merck XX1014722
347.03 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Transparent | |
Reusable | |
Silicone | |
47 mm |
PTFE-faced Membrane Support | |
Support de membrane revêtu de PTFE | |
PTFE-faced Membrane Support |