Learn More
Merck Base et bouchon en verre pour filtration sous vide
Pièce accessoire pour les kits de porte-filtres en verre classiques
Marque: Merck XX1014733
251.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.51160kg
Description
Spécification
Transparent | |
Support d’écran en acier inox, écran vendu séparément | |
Silicone | |
47 mm |