Learn More
Socorex™ Corps en verre
85.20€ - 105.00€
Spécification
Type de produit | Corps en verre |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour seringue à remplissage automatique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10560753
|
Socorex™
0187.10 |
10 ml |
105.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10151872
|
Socorex™
0187.02 |
2 ml |
85.20€
6 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Corps en verre | |
Pour seringue à remplissage automatique |