Learn More
Hecht Karl™ Billes de verre
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1 mm
2 mm
4 mm
6 mm
Conditionnement:
1kg
Description
Billes en verre sphériques, solides et polies pour une utilisation générale en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Type | Bille |
| Matériau | Verre |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Quantité | Boîte de 1 kg |