Learn More
BRAND™ Burette automatique en verre : BB
Sans robinet d’arrêt intermédiaire. Comprend un flacon.
313.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Comprend | Flacon |
Type | Burette automatique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15895512
|
BRAND™
922522 |
25 ml |
313.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15805522
|
BRAND™
922523 |
50 ml |
313.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Verre | |
Flacon | |
Burette automatique |