Learn More
Ansell™ Gants lourds Gladiator™ série 16-500
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Conception ergonomique pour s’adapter à la forme naturelle de la main. Une forme de gant plus naturelle offre un meilleur ajustement et permet une manipulation plus sûre.
- Bon rembourrage, excellente résistance aux coupures, confort exceptionnel.
- Finition rugueuse pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et une meilleure protection contre les bords tranchants
- Revêtement en caoutchouc naturel
- Coupés et cousus
- Doublure en coton interlock
- Finition enduite 3/4
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants lourds |
Dimensions | 8 |
Modèle | 16-500 |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Coton interlock |
Quantité | 12 paires |
Résistant à | Bon rembourrage, bonne résistance aux coupures |