Learn More
Bouchon à vis GL 45 pour flacon de laboratoire pour milieux de culture Pyrex GL 45
Facilitez le transfert des liquides dans un système de raccordement fermé et stérile. Le bouchon à vis GL 45 pour flacon de laboratoire de milieux de culture PyrexTM™ GL 45 fait partie d’un système de raccordement Pyrex™, idéal pour les laboratoires de chimie ou de biotechnologie.
117.00€ - 125.00€
Spécification
Type de produit Bouchon à vis GL45
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Idéal pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie
Diamètre du filetage 45 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15103937
Afficher les documents Détails de la promotion
Pyrex
4537/04
Trois ports GL14
125.00€
2 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15173927
Afficher les documents Détails de la promotion
Pyrex
4537/02
Deux ports GL14
117.00€
2 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
Description
  • Les bouchons à vis du système de raccordement pour les flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ GL 45 facilitent le transfert de liquides vers un système fermé et stérile, idéals pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie
  • Choisir d’abord un bouchon à vis de raccordement à deux ou trois ports, puis ajouter des adaptateurs de tubulure et des inserts pour la fixer.
  • Quatre diamètres de tubulure différents peuvent être pris en charge (dia. ext. de 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm et 6,0 mm)
  • Le kit supplémentaire de compensation de pression comprenant un filtre à membrane avec des pores de 0,2 μm permet d’égaliser la pression stérile
  • Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un obturateur (4538/04)
  • Les composants sont entièrement interchangeables et compatibles avec les bouchons à vis à deux et trois ports
  • Les bouchons à vis et les composants résistent à une température allant jusqu’à 140°C
  • Autoclavables et lavables en lave-vaisselle
  • Fabriqué en polypropylène avec des connecteurs de tubulure permettant aux flacons de laboratoire pour milieux de culture GL 45 d’être connectés à une tubulure flexible
  • Utilisation compatible avec une tubulure souple et élastique d’un diamètre intérieur de 6 mm à 9 mm (comme les tubulures Viton™, Tygon™ ou d’autres modèles en silicone)
  • La stérilité du contenu du flacon peut être conservée avec un connecteur de ventilation optionnel et un filtre pour seringue de 0,2 μm
  • Les connecteurs coudés supérieurs empêchent la tubulure de se plisser
  • Le bouchon à vis peut être retiré sans enlever la tubulure car le centre tourne librement
  • Résistance aux températures allant jusqu’à 140°C
  • Autoclavables
  • Résistance au lave-vaisselle
Spécification
Spécification
Bouchon à vis GL45
Polypropylène
45 mm
Autoclavable
Idéal pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie
Vidéos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate