Learn More
Corning™ Bouchons à vis en PP GL 45
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris
Gris clair
Vert
Violet
Nbre par carton:
10/carton
20/carton
Conditionnement:
20 pièces
Description
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Comprend | Membrane hydrophobe en polytétrafluoroéthylène (PTFE), 0,22 μm. Permet l’échange de gaz stérile tout en empêchant la contamination. |
| Matériau | en PP |
| Nbre par carton | 10/carton |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Type de produit | Bouchon à vis avec membrane |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de stockage |
| Autoclavable | Autoclavable |