Learn More
Reagent T, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3776729 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10326750
Marque: Thermo Scientific 119870500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-46-6 | C5H14ClN3O | 167.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-46-6
Formule moléculaire C5H14ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 167.64
Numéro MDL MFCD00012009
Clé InChI YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme girard's reagent t, girard reagent t, girard t reagent, girards reagent t, betaine hydrazide hydrochloride, unii-oo3mf0us46, trimethylaminoacetohydrazide chloride, carbazoylmethyltrimetylammonium chloride, trimethylacethydrazide ammonium chloride, trimethylammonium chloride acethydrazide
CID PubChem 67156
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Girard's Reagent T
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl
Fieser 01,410
Merck Index 15, 4465
Nom IUPAC (2-hydrazinyl-2-oxoéthyl)-triméthylazanium ; chlorure
Poids de la formule 167.64
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Girard''s Reagent T
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-hydrazino-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride