Learn More
Ginkgolide A, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15494769
Click to view available options
Quantité:
20 mg
Antagoniste de FAP (facteur d’activation plaquettaire)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Couleur Blanc
Formule moléculaire C20H24O9
Numéro MDL MFCD00133365,MFCD07437829
Quantité 20 mg
Merck Index 14,4426
Synonyme ginkgolide a
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO
Clé InChI FPUXKXIZEIDQKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1C(=O)OC2CC34C5CC(C(C)(C)C)C33C(O)C(=O)OC3OC4(C(=O)O5)C12O
Nom IUPAC 8-tert-butyl-6,17-dihydroxy-16-méthyle-2,4,14,19-tétraoxahexacyclo[8.7.2.0¹,¹¹.0³,⁷.0⁷,¹¹.0¹³,¹⁷]nonadecane-5,15,18-trione
Poids moléculaire (g/mol) 408.40
CID PubChem 132470876
Poids de la formule 408.41
Forme physique Poudre