Learn More
Gilson™ Boîte de recharge universelle PIPETMAN™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge, vert, jaune, bleu, Green, Yellow, Blue
Capacité:
960
Longueur (métrique):
66 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- TOWERPACK™ est un système de recharge innovant, rapide et facile à utiliser destiné aux pointes DIAMOND™
- Prend 60 % moins de place sur votre paillasse de laboratoire et utilise 70 % de plastique en moins
- Toute la gamme de pointes DIAMOND™ TOWERPACK™ est adaptée à cette boîte de recharge universelle incroyablement facile à utiliser
- Racks à code couleur pour différencier les modèles de pointes et identifier les modèles de pipettes Gilson™ compatibles
Spécification
Spécification
| Comprend | Reload Box |
| Type de produit | Empty Rack |
| Array | 1x1 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge, vert, jaune, bleu, Green, Yellow, Blue |
| Capacité | 960 |
| Matériau | Polypropylene |
| Positions | 1 |
| Forme | Conical |
| Empilables | Yes |
| Afficher plus |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering