Learn More
Gilson™ Système de recharge PIPETMAN™ TOWERPACK™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 mu;l
0,1 à 20 mu;l
100 à 1000 mu;l
2 à 200 mu;l
20 à 300 mu;l
À utiliser avec (équipement):
Universal Fit
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
672 pièces
960 pièces
Description
- Racks à code couleur pour différencier les modèles de pointes et identifier les modèles de pipettes Gilson™ compatibles
- Disponible en versions autoclavables et stérilisées
- S’adapte à la boîte de recharge universelle (réf. n° F167100G, disponible séparément)
- Le système Tower Pack est stérilisé et conditionné individuellement dans un emballage plastique de qualité médicale pour protéger les pointes de la contamination
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 2 à 200 mu;l |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 4,25 in |
| Longueur (métrique) | 10.8 cm |
| Déclaration de pureté | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Méthode de stérilisation | Stérilisée aux rayons gamma |
| Diamètre (métrique) externe | .4 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur