Learn More
Gilson™ Système de recharge PIPETMAN™ TOWERPACK™
Les racks à code couleur permettent de différencier les modèles de pointes et d’identifier les modèles de pipettes Gilson compatibles. Le système de recharge Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ est disponible en versions autoclavable et stérilisée.
Marque: Gilson™ F167105
33.19 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21836" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.63900kg
Description
- Racks à code couleur pour différencier les modèles de pointes et identifier les modèles de pipettes Gilson™ compatibles
- Disponible en versions autoclavables et stérilisées
- S’adapte à la boîte de recharge universelle (réf. n° F167100G, disponible séparément)
- Le système Tower Pack est stérilisé et conditionné individuellement dans un emballage plastique de qualité médicale pour protéger les pointes de la contamination
Spécification
20 à 300 mu;l | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
10.7 cm | |
Green | |
Cônes de pipettes D300 20 à 300 μl 51mm L Pipetman™ Diamond™ |
Non-filtered | |
Transparent | |
4,21 in | |
Système de recharge de pipette Tower Pack™ | |
Single-use | |
PP |