Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes sur portoir PIPETMAN™ Tipack™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 cm
3 cm
5,1cm
8,4cm
1,04cm
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 10 mu;l
0,1 à 20 mu;l
0.1 à 20μl
100 à 1000 mu;l
100 à 1200 mu;l
2 à 200 μl
2 à 200 mu;l
20 à 300mu; L
20 à 300 mu;l
500 à 5000 μl
Modèle:
D10
D1000
D1200
D5000
DL10
Test de correction D1200
Test de correction D200
Test de correction D300
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
600 pièces
960 pièces
Description
- Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
- Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
- Robustes et conçues pour résister à l’autoclavage.
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10-6, par irradiation aux rayons gamma.
- Tous les conditionnements sont emballés dans du plastique de qualité identique aux dispositifs médicaux ; assure un blindage complet contre la contamination.
- Les points d’indication utilisés sur les produits Gilson subissent une modification irréversible de leur couleur lors de la stérilisation ; les points gamma jaunes deviennent rouges après une exposition correcte des produits.
- Les TIPACKs sont scellées de manière sécurisée avec une bande adhésive ; une description complète du produit est fournie avec le TIPACK pour assurer sa traçabilité et faciliter son identification.
- Disponibles en emballages stérilisés ou autoclavables.
- Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
- Identification facile grâce à un emballage à code couleur conforme aux exigences de la GLP.
Informations sur la commande
10 Tipacks de 96 pointes en rack
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 20 à 300 mu;l |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Test de correction D300 |
| Longueur (impériale) | 5,71 in |
| Longueur (métrique) | 5,1cm |
| Déclaration de pureté | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Format | Rack |
| Afficher plus |