Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes sur portoir PIPETMAN™ Tipack™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12689581 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 cm
3 cm
5,1cm
8,4cm
1,04cm
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 10 mu;l
0,1 à 20 mu;l
0.1 à 20μl
100 à 1000 mu;l
100 à 1200 mu;l
2 à 200 μl
2 à 200 mu;l
20 à 300mu; L
20 à 300 mu;l
500 à 5000 μl
Modèle:
D10
D1000
D1200
D5000
DL10
Test de correction D1200
Test de correction D200
Test de correction D300
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
600 pièces
960 pièces
Code produit. 12689581
Marque: Gilson™ F171201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour être fonctionnelles, pratiques et robustes. Les pointes de pipette en rack Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sont disponibles dans des emballages stérilisés ou autoclavables.
  • Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
  • Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
  • Robustes et conçues pour résister à l’autoclavage.
  • Niveau de stérilité garanti (SAL) 10-6, par irradiation aux rayons gamma.
  • Tous les conditionnements sont emballés dans du plastique de qualité identique aux dispositifs médicaux ; assure un blindage complet contre la contamination.
  • Les points d’indication utilisés sur les produits Gilson subissent une modification irréversible de leur couleur lors de la stérilisation ; les points gamma jaunes deviennent rouges après une exposition correcte des produits.
  • Les TIPACKs sont scellées de manière sécurisée avec une bande adhésive ; une description complète du produit est fournie avec le TIPACK pour assurer sa traçabilité et faciliter son identification.
  • Disponibles en emballages stérilisés ou autoclavables.
  • Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
  • Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
  • Identification facile grâce à un emballage à code couleur conforme aux exigences de la GLP.
Informations sur la commande
10 Tipacks de 96 pointes en rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 20 mu;l
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle DL10
Longueur (impériale) 5,71 in
Longueur (métrique) 3 cm
Déclaration de pureté DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
Format Rack
Type de pointe Standard
Quantité 960 (10x96)
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Yes
Gamme de produits Pipetman Tipack
Matériau Polypropylène
Graduations 2 μL, 10 μL