Learn More
Gilson™ Micropipettes PIPETMAN Neo
Code produit. 10793754 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10793754
Marque: Gilson™ F144564
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conviennent à la plupart des marques de pointes. Les pipettes Gilson PIPETMAN™ Neo assurent la relève des pipettes PIPETMAN Classic™, avec une tension du ressort et une force d’éjection inférieures.
Éjecteur de pointes facile à enlever éjecteur avec conception interne de la pièce autoclavable inférieure applique une pression égale sur chaque piston afin d'assurer des niveaux de volume constants dans tous les canaux PVDF minimise
• L'effet réchauffement par la main durant le pipetage et est résistant aux produits chimiques agressifs Gilson Trident et entretoise de conception unique créent une éjection intensifiée, échelonnant l'éjection de la pointe et réduisant ainsi
• La force nécessaire pour éjecter les pointes Support de pointe unique permet un bon ajustement de la plupart des marques de popintes Disponible en modèles 8 et 12 canaux
• La pipette de référence, le confort en plus!
Informations sur la commande
Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl
Certifications/Conformité ISO8655
Pointes compatibles D200, DF100ST
Modèle P100N
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman Neo
Type Pipette
Volume (métrique) 10 à 100 μl
Type de doigt Ergonomique
Comprend Bouton poussoir à code couleur, poignée en PVDF, éjecteurs de pointe en acier inoxydable, support de pointe universel