Learn More
Gilson™ Micropipettes PIPETMAN Neo
Conviennent à la plupart des marques de pointes. Les pipettes Gilson PIPETMAN™ Neo assurent la relève des pipettes PIPETMAN Classic™, avec une tension du ressort et une force d’éjection inférieures.
Marque: Gilson™ F144565
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Éjecteur de pointes facile à enlever éjecteur avec conception interne de la pièce autoclavable inférieure applique une pression égale sur chaque piston afin d'assurer des niveaux de volume constants dans tous les canaux PVDF minimise• L'effet réchauffement par la main durant le pipetage et est résistant aux produits chimiques agressifs Gilson Trident et entretoise de conception unique créent une éjection intensifiée, échelonnant l'éjection de la pointe et réduisant ainsi
• La force nécessaire pour éjecter les pointes Support de pointe unique permet un bon ajustement de la plupart des marques de popintes Disponible en modèles 8 et 12 canaux
• La pipette de référence, le confort en plus!
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl | |
D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | |
1 | |
Pipette | |
Ergonomique |
ISO8655 | |
P200N | |
Pipetman™ Neo™ | |
20 à 200 μl | |
Bouton poussoir à code couleur, poignée en PVDF, éjecteurs de pointe en acier inoxydable, support de pointe universel |