Learn More
Gilson™ Pipette multicanaux PIPETMAN™ L ;
La pipette multicanaux PIPETMAN™ L est une pipette multicanaux légère avec fonction de verrouillage du volume conçue pour tenir naturellement dans votre main.
964.00€ - 1154.40€
Spécification
Espacement de cônes réglable | Non |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Vitesse de distribution | Paillasse |
Jetable | Réutilisable |
Grip Type | Ergonomique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13236828
![]() |
Gilson™
FA10010 |
2 à 20 μl | 12 | Blanc |
1080.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13266828
![]() |
Gilson™
FA10011 |
20 à 200 μl | 8 | Jaune |
964.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
13286828
![]() |
Gilson™
FA10012 |
20 à 200 μl | 12 | Jaune |
1110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13426718
![]() |
Gilson™
FA10013 |
0,5 à 10 μl | 8 | Rouge |
964.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13436718
![]() |
Gilson™
FA10014 |
0,5 à 10 μl | 12 | Rouge |
1110.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13406718
![]() |
Gilson™
FA10015 |
20 à 300 μl | 8 | Vert |
964.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
13446718
![]() |
Gilson™
FA10016 |
20 à 300 μl | 12 | Vert |
1154.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Système de verrouillage de volume breveté Gilson – Garantit l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage.
- L’éjecteur de pointe réglable est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers.
- La poignée repensée se loge naturellement dans les mains de toutes tailles.
- La conception interne unique applique une pression uniforme identique de chaque côté de la pipette, plutôt que sur le centre des canaux comme les autre pipettes multicanaux.
- Le code d’identification en 2D permet de retrouver le numéro de référence de produit, la date de fabrication, le numéro de série et un volume maximal de pipette.
- Disponibles en 8–et 12–canaux couvrant une plage de volumes comprise entre 0,5 et 300 μl.
Spécification
Non | |
Paillasse | |
Ergonomique | |
Pipetman L | |
Non stérile | |
Ergonomique | |
Qualité certifiée |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Polypropylène | |
Non | |
Pipette | |
1 an |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Pipette multicanaux PIPETMAN™ L ;