Learn More
Gilson™ Pipettes mécaniques PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Code produit. 12346152 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Modèle:
P1000L
P100L
P10L
P10ml
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
500 à 5000 μl
Précision:
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 3, ± 4, ± 8 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0.025, ±0.075, ±0.1 μl
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl
± 0.024, ± 0.025, ± 0.027, ± 0.03 μl
Comprend:
Sans éjecteur de pointes
Éjecteur de pointe en plastique
Éjecteur de pointes en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12346152
Marque: Gilson™ FA10005M
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Associe la robustesse légendaire de la PIPETMAN Classic™ à un corps nouvellement conçu et à un mécanisme interne de pointe pour offrir un confort et une précision de qualité supérieure. Les pipettes mécaniques L Gilson™ PIPETMAN™ sont disponibles dans les 8 modèles à canaux uniques couvrant la plage de volume de 0,2 μl à 10 ml.
La pipette mécanique associe la robustesse exceptionnelle des modèles PIPETMAN™ Classic, un corps repensé et un mécanisme interne de pointe pour un confort et une précision supérieurs.Disponible dans 8 modèles monocanaux couvrant une plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml.
  • La poignée repensée se loge naturellement dans la main de l’utilisateur de toutes tailles.
  • Système de verrouillage de volume garantissant l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage.
  • L’éjecteur de pointe réglable est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers.
  • Le code d’identification 2D facilite le suivi des informations sur le produit.
  • Nouveau piston conçu pour améliorer considérablement les forces de pipetage et de purge.
  • La forme repensée de l’éjecteur de pointe et le mécanisme interne génèrent des forces d’éjection de pointe réduites de 50 %.
Informations sur la commande
Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±0.5, ±0.8, ±1.6 μl
Pointes compatibles Cône D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Vitesse de distribution Non
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Cône D-200, D-300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle P200L
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman L
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 20 à 200 μl
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (application) Transport d’un volume de liquide mesuré
À utiliser avec (équipement) Cône D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Comprend Éjecteur de pointes en acier inoxydable
Quantité 1
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 12,6 in
Longueur (métrique) 32 cm
Largeur (impériale) 4,33 in
Largeur (métrique) 11 cm
Hauteur (impériale) 1,57 in
Hauteur (métrique) 4 cm
Fit for Purpose Qualité certifiée