Learn More
Gilson™ Pipette fixe PIPETMAN™ L ;
GREENER_CHOICE
Code produit. 15174165 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Couleur:
Blanc/bleu
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Violet
Modèle:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15174165
Marque: Gilson™ FA10023
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipettes fixes PIPETMAN L offrent la même conception confortable et légère que les modèles à volume variable, mais le volume ne peut jamais être modifié accidentellement, ce qui en fait un choix idéal pour les diagnostics cliniques, le contrôle de la qualité et toutes les applications de test de routine.
  • Conception améliorée de la poignée pour les utilisations intensives, avec un poids plus faible et un crochet plus gros
  • Couverture graduée réglable par l’utilisateur en laboratoire pour les liquides denses et visqueux (une fois réinitialisé, le nouveau volume ne peut être modifié accidentellement)
  • Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu, pour une identification facile en tant que modèle à volume fixe
  • Pour un accès facile aux pièces réparables, la pipette est équipée de l’éjecteur de pointe Gilson.
  • Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée. La fonction de traçabilité permet de retrouver le numéro de référence du produit, la date de fabrication, le numéro de série et le volume nominal
  • L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO8655, CE, BPL
Pointes compatibles Pointe D200, DF100
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Vitesse de distribution Paillasse
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Cône D-200, DF100
Grip Type Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle F50L
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman™ L
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette fixe
Volume (métrique) 50 μl
À utiliser avec (équipement) Pointe D200, DF100
Comprend Éjecteur à clip en plastique
Quantité 1
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 10.8 cm
Largeur (impériale) 12,48 in
Largeur (métrique) 31.7 cm
Hauteur (impériale) 1,46 po
Hauteur (métrique) 3.7 cm
Poids (impériale) 0,47 lb
Code couleur Jaune
Fit for Purpose Qualité certifiée