Learn More
Gilson™ Pipettes fixes PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Nouvelle pipette à volume fixe légère avec faibles forces et reproductibilité élevée
Marque:  Gilson™ FA10022
Code produit. 15164165
  • 224.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conception améliorée de la poignée pour les utilisations intensives, avec un poids plus faible et un crochet plus gros
  • Couverture graduée réglable par l’utilisateur en laboratoire pour les liquides denses et visqueux (une fois réinitialisé, le nouveau volume ne peut être modifié accidentellement)
  • Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu, pour une identification facile en tant que modèle à volume fixe
  • Pour un accès facile aux pièces réparables, la pipette est équipée de l’éjecteur de pointe Gilson.
  • Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée. La fonction de traçabilité permet de retrouver le numéro de référence du produit, la date de fabrication, le numéro de série et le volume nominal
  • L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
Spécification
Spécification
±0.2 μl
Pointe D200, DF30
Autoclavable
Manual
Cône D-200, DF30
Polypropylène
1
No
Pipette fixe
Pointe D200, DF30
4,25 in
12,48 in
1,46 po
0,47 lb
Certified Quality
ISO8655, CE, BPL
No
Jaune
Reusable
Ergonomique
F25L
Pipetman™ L
Non stérile
25 μl
Éjecteur à clip en plastique
10.8 cm
31.7 cm
3.7 cm