Learn More
Gilson™ Pipette fixe PIPETMAN™ L ;
GREENER_CHOICE
Code produit. 15134165 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Couleur:
Blanc/bleu
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Violet
Modèle:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Dimensione della confezione:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15134165
Marca: Gilson™ FA10019
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les pipettes fixes PIPETMAN L offrent la même conception confortable et légère que les modèles à volume variable, mais le volume ne peut jamais être modifié accidentellement, ce qui en fait un choix idéal pour les diagnostics cliniques, le contrôle de la qualité et toutes les applications de test de routine.
  • Conception améliorée de la poignée pour les utilisations intensives, avec un poids plus faible et un crochet plus gros
  • Couverture graduée réglable par l’utilisateur en laboratoire pour les liquides denses et visqueux (une fois réinitialisé, le nouveau volume ne peut être modifié accidentellement)
  • Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu, pour une identification facile en tant que modèle à volume fixe
  • Pour un accès facile aux pièces réparables, la pipette est équipée de l’éjecteur de pointe Gilson.
  • Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée. La fonction de traçabilité permet de retrouver le numéro de référence du produit, la date de fabrication, le numéro de série et le volume nominal
  • L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Conformité ISO8655, CE, BPL
Pointes compatibles Pointe D10, DL10, DF10, DFL10
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Vitesse de distribution Paillasse
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Cône D-10, DL10, DF10, DFL10
Grip Type Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle F5L
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman™ L
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette fixe
Volume (métrique) 5 μl
À utiliser avec (équipement) Pointe D10, DL10, DF10, DFL10
Comprend Éjecteur à clip en plastique
Quantité 1
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 10.8 cm
Largeur (impériale) 12,48 in
Largeur (métrique) 31.7 cm
Hauteur (impériale) 1,46 po
Hauteur (métrique) 3.7 cm
Poids (impériale) 0,47 lb
Code couleur Rouge
Fit for Purpose Qualité certifiée
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato