Learn More
Gilson™ Pipette fixe PIPETMAN™ L ;
Les pipettes fixes PIPETMAN L offrent la même conception confortable et légère que les modèles à volume variable, mais le volume ne peut jamais être modifié accidentellement, ce qui en fait un choix idéal pour les diagnostics cliniques, le contrôle de la qualité et toutes les applications de test de routine.
Marque: Gilson™ FA10026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception améliorée de la poignée pour les utilisations intensives, avec un poids plus faible et un crochet plus gros
- Couverture graduée réglable par l’utilisateur en laboratoire pour les liquides denses et visqueux (une fois réinitialisé, le nouveau volume ne peut être modifié accidentellement)
- Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu, pour une identification facile en tant que modèle à volume fixe
- Pour un accès facile aux pièces réparables, la pipette est équipée de l’éjecteur de pointe Gilson.
- Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée. La fonction de traçabilité permet de retrouver le numéro de référence du produit, la date de fabrication, le numéro de série et le volume nominal
- L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
Spécification
ISO8655, CE, BPL | |
Non | |
Vert | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
F250L | |
Pipetman™ L | |
Non stérile | |
250 μl | |
Éjecteur à clip en plastique | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.7 cm | |
Vert |
Pointe D300, DF300 | |
Autoclavable | |
Paillasse | |
Cône D-300, DF300 | |
Polypropylène | |
1 | |
Non | |
Pipette fixe | |
Pointe D300, DF300 | |
4,25 in | |
12,48 in | |
1,46 po | |
0,48 lb | |
Qualité certifiée |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Pipette fixe PIPETMAN™ L ; > Pipette fixe PIPETMAN™ L ; Modèle : F250L ; Volume : 250 μl ; Couleur : vert
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu