Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™
PIPETMAN apporte un nouveau niveau de confort dans la gamme Gilson grâce à un mécanisme de piston repensé qui réduit la force nécessaire pour aspirer et distribuer les liquides. PIPETMAN maintient la durabilité, la précision et la fiabilité des pipettes PIPETMAN originales avec confort.
Marque: Gilson™ F144067
304.91 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24314" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le corps (poignée) en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main pendant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
- La lecture directe du volume en chiffres décimaux permet d’éviter les erreurs de réglage du volume
- La pipette est livrée avec un éjecteur de cône classique en métal ou en plastique
- L’éjecteur à clip s’insère solidement dans le corps de la pipette et permet d’éviter tout glissement au fil du temps
- Grâce au joint repensé, aux ressorts d’éjection plus légers et à la graisse à piston de haute qualité, seuls 2 Newton de force sont nécessaires pour le pipetage
- Graisse à piston de haute qualité
Caractéristiques spécifiques aux modèles
- Les modèles PG et PG intègrent des éjecteurs de cône à double position pour une utilisation avec les cônes D10 (courts) et DL10 (longs)
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
± 30, ± 40, ± 60 μl | |
No | |
Bleu | |
Reusable | |
Ergonomique | |
P10mL G | |
Pipetman™ G | |
Non stérile | |
1 à 10 ml | |
Pointe D10 | |
14,37 in | |
12,01 in | |
4,72 in | |
Bleu |
Pointe D10 | |
Autoclavable | |
Manual | |
Cône D10 | |
PVDF, acier inox | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Force de pipetage extrêmement faible, conception légère | |
Sans éjecteur | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Certified Quality |