Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™
Offre un faible pipetage et des capacités de purge réduites. La pipette PIPETMAN™ est livrée avec un éjecteur de pointe classique en métal ou plastique.
Marque: Gilson™ F144054M
255.31 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.21600kg
Description
- Le corps (poignée) en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main pendant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
- La lecture directe du volume en chiffres décimaux permet d’éviter les erreurs de réglage du volume
- La pipette est livrée avec un éjecteur de cône classique en métal ou en plastique
- L’éjecteur à clip s’insère solidement dans le corps de la pipette et permet d’éviter tout glissement au fil du temps
- Grâce au joint repensé, aux ressorts d’éjection plus légers et à la graisse à piston de haute qualité, seuls 2 Newton de force sont nécessaires pour le pipetage
- Graisse à piston de haute qualité
Caractéristiques spécifiques aux modèles
- Les modèles PG et PG intègrent des éjecteurs de cône à double position pour une utilisation avec les cônes D10 (courts) et DL10 (longs)
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
± 0.024, ± 0.025, ± 0.03 μl | |
No | |
Orange | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P2G | |
Pipetman™ G | |
Non-sterile | |
0.2 à 2μl | |
Pointe D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
14,37 in | |
12,01 in | |
4,72 in | |
Orange |
Pointe D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
Autoclavable | |
Manual | |
Cône D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
PVDF, acier inox | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Force de pipetage extrêmement faible, conception légère | |
Éjecteur de pointe en acier inoxydable | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Certified Quality |