Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™
Offre un faible pipetage et des capacités de purge réduites. La pipette PIPETMAN™ est livrée avec un éjecteur de pointe classique en métal ou plastique.
Marque: Gilson™ F144055P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le corps (poignée) en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main durant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
- La lecture directe du volume en chiffres décimaux contribue à prévenir les erreurs de réglage du volume
- Fourni avec un éjecteur de pointe classique en métal ou matière plastique
- L’éjecteur à clip se fixe solidement sur le corps de la pipette, ce qui évite les glissements au fil du temps
- La nouvelle conception du joint d’étanchéité, les ressorts d’éjection plus légers et la graisse de piston de haute qualité n’exigent qu’une faible pression sur la pipette de 2 newtons
- Graisse du piston de grande qualité
Caractéristiques spécifiques du modèle
- Les modèles P2G et P10G intègrent des éjecteurs de pointe double position à utiliser avec des pointes D10 (courtes) et DL10 (longues)
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
±0.025, ±0.075, ±0.1 μl | |
No | |
Rouge | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P10 | |
Pipetman | |
Non-sterile | |
1 to 10 μL | |
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST tip | |
14.37 in. | |
12.01 in. | |
4.72 in. | |
Red |
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip | |
Autoclavable | |
Manual | |
D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip | |
PVDF, Stainless Steel | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Force de pipetage extrêmement faible, conception légère | |
Plastic Tip Ejector | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Certified Quality |