Learn More
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EcoPack™
Garantissent la performance optimale des pipettes PIPETMAN sur toute la gamme de volumes. Les pointes Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ sont entièrement autoclavables.
Marque: Gilson™ F161450
186.29 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
- Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
- Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
- Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
- Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
- Les conditionnements en vrac sont scellés à l’aide d’une bande inviolable qui peut facilement être ouverte pour un accès rapide.
- Les conditionnements en vrac sont fermés à l’aide d’une bande d’étanchéité rapide pour empêcher toute contamination et perte de pointes.
- Chaque boîte EcoPack contient 10 000 pointes (10 sachets de 1 000 pointes).
Spécification
0,1 à 20 μl | |
Non stérile | |
DL10 | |
39.8 cm | |
Pointes de pipettes | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman EcoPack |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
15,67 in | |
Universal | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |