Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes à filtre PIPETMAN™ Diamond™, recharge en blister
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Pointes à filtre hautes performances : le moyen le plus rapide de recharger les boîtes TIPACK vides et les blocs de recharge pour pipeteurs PIPETMAN
Marque: Gilson™ F172603
110.04 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Conçues, développées et fabriquées pour s’adapter parfaitement aux pipeteurs Gilson
- Garantit la performance optimale de votre pipeteur PIPETMAN sur toute la gamme de volumes
- Rôle essentiel dans la prévention de la contamination par aérosol
- Conditionnées dans des racks emballés individuellement pour garantir la plus grande clarté et faciliter la manipulation des racks ; couvercle supérieur pour manipuler les emballages stérilisés
- Utilise 45 % moins de plastique qu’une boîte standard pour rack
- Racks entièrement autoclavables (chaleur humide, 121°C, 20 min., 1 bar) ; emballage blister à retirer avant l’autoclavage
- Fabrication à 100 % avec du polypropylène vierge pur ; surface hydrophobe lisse pour assurer une distribution complète
- Deux bagues d’étanchéité solides assurant un joint parfait
- Embout ergonomique : adaptabilité parfaite entre pipeteur et pointes, nécessite moins de force pour installer et éjecter la pointe
- Entièrement traçable du moule à la paillasse
- Marques volumétriques graduées permettant de vérifier visuellement le volume aspiré
- Code couleur pour différencier les modèles de pointes et identifier les modèles de pipeteurs Gilson compatibles
- Disponible en modèle autoclavable ou stérilisé par irradiation aux rayons γ
Recharges stérilisées
- Date de stérilisation garantie pendant cinq ans
- Irradiation par rayons gamma pour une stérilisation plus efficace
- Produit apyrogène, certifié sans ADN, ARN, DNase, RNase, ATP détectables, et sans métaux à l’état de traces
Order Info
10 recharges sous blister de 96 pointes en rack
Specifications
100 à 1000 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
2,61 in | |
Rack | |
Blue | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Pipetman™ Diamond™ | |
Certified Quality |
À filtre | |
Transparent | |
DFL1000 | |
6,65 cm | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
Oui | |
Polypropylène |