Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN Classic™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
1000 à 5000μl
2 à 20 μl
20 à 100 μl
20 à 200 μl
200 à 1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pipette à déplacement d’air entièrement réglable avec du volume sélectionné sur indicateur numérique (volumètre)
- Le support de pointe et l’éjecteur de pointe sont entièrement autoclavables pour éviter la contamination croisée
- Chaque pipette porte un numéro d’identification gravé à des fins de traçabilité
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 12, ± 1.2 μl |
| Pointes compatibles | D5000 |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Couleur | Violet |
| Vitesse de distribution | Paillasse |
| Jetable | Réutilisable |
| Grip Type | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | P5000 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |