Learn More
Gilson™ Pipettes à déplacement positif MICROMAN™
Code produit. 10561283 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
20 à 50 μl
3 à 25μl
50 à 250μl
Modèle:
M10
M100
M1000
M25
M250
M50
Pointes compatibles:
C10
C100
C1000
C25
C250
C50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10561283
Marque: Gilson™ F148504
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Assurent exactitude et précision lors du pipetage de liquides problématiques et offrent une protection complète contre la contamination croisée. Les performances des pipettes à déplacement positif Gilson™ MICROMAN™ sont 3 à 4 fois supérieures à celles d’une pipette à déplacement d’air lors du pipetage de liquides visqueux et volatils.
  • Le piston est logé dans la pointe ou le capillaire, ce qui empêche toute contamination de la pipette
  • Un bouton-poussoir à code couleur facilite l’identification des différents modèles
  • Le bouton-poussoir double fonction éjecte également les pistons capillaires
  • La poignée en PVDF est confortable et résistante aux produits chimiques agressifs
  • Mesurez avec précision les liquides à haute pression de vapeur sans fuite ni dégradation de la pointe
  • Les modèles M10 et M100 sont entièrement autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles C100
Autoclavable Autoclavable
Modèle M100
Nombre de canaux 1
Type Pipette à déplacement positif
Volume (métrique) 10 à 100 μl
À utiliser avec (application) Pipetage de liquides visqueux et denses