Learn More
Gilson™ Pipettes à déplacement positif MICROMAN™
Assurent exactitude et précision lors du pipetage de liquides problématiques et offrent une protection complète contre la contamination croisée. Les performances des pipettes à déplacement positif Gilson™ MICROMAN™ sont 3 à 4 fois supérieures à celles d’une pipette à déplacement d’air lors du pipetage de liquides visqueux et volatils.
Marque:  Gilson™ F148501
Code produit. 10002082
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Microman
• Déplacement positif à capillaire-piston jetable
• La solution pour les liquides difficiles
• Non contamination absolue
• Idéal pour liquides visquex ou denses de même que pour éviter les fuites avec les liquides très volatils
• Capillaire-piston jetable, évite tout contact de l'embout de pipette avec l'échantillon
• Ejecteur intégré évitant toute contamination utilisateur
• Aucune interface air-liquide, zéro contamination aérosol
• Microman
Spécification
Spécification
C10
M10
Pipette à déplacement positif
Pipetage de liquides visqueux et denses
Autoclavable
1
1 à 10 μl