Learn More
Gilson™ Pistons capillaires MICROMAN™ E
Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E. Les pistons capillaires Gilson™ MICROMAN™ E offrent des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils. Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
Marque: Gilson™ F148714
330.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24285" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Recommandés pour des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils.
- Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E.
- Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
Spécification
50 à 250 mu;l | |
Stérile | |
Autoclavable | |
10,71 in | |
Boîte | |
576 Pk. | |
Usage unique | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
CP250ST | |
86.45 mm | |
Boîte | |
Piston capillaire | |
Gilson Microman | |
Qualité certifiée |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Pistons capillaires MICROMAN™ E > Pistons capillaires MICROMAN™ E ; Modèle : CP250 ST ; Quantité : boîte de 576 ; Volume : 50 à 250 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu