Learn More
Gilson™ Pistons capillaires MICROMAN™ E
GREENER_CHOICE
Code produit. 15306564 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Quantité:
182/paquet
192/paquet
200 Paquets
576/paquet
960/paquet
Volume (métrique):
1 à 10 μl
1 à 10 mu;l
10 à 100 μl
10 à 100 mu;l
100 à 1000 mu;l
20 à 50 mu;l
3 à 25 μl
3 à 25 mu;l
50 à 250 μl
50 à 250 mu;l
Modèle:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP50
M25E
M50E
Format:
2 boîtes TIPACK de 96
Boîte
TIPACK 10 x 96
Conditionnement:
182 pièces
192 pièces
200 pièces
576 pièces
960 pièces
Code produit. 15306564
Marque: Gilson™ F148712
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E. Les pistons capillaires Gilson™ MICROMAN™ E offrent des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils. Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
  • Recommandés pour des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils.
  • Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E.
  • Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 3 à 25 mu;l
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Modèle M25E
Longueur (impériale) 10,71 in
Longueur (métrique) 86.2 mm
Format Boîte
Type de pointe Positive Displacement
Conditionnement Boîte
Quantité 576/paquet
Type de produit Piston capillaire
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Gilson Microman
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Qualité certifiée