Learn More
Gilson™ Pistons capillaires MICROMAN™ E
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Quantité:
182/paquet
192/paquet
200 Paquets
576/paquet
960/paquet
Volume (métrique):
1 à 10 μl
1 à 10 mu;l
10 à 100 μl
10 à 100 mu;l
100 à 1000 mu;l
20 à 50 mu;l
3 à 25 μl
3 à 25 mu;l
50 à 250 μl
50 à 250 mu;l
Modèle:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP50
M25E
M50E
Format:
2 boîtes TIPACK de 96
Boîte
TIPACK 10 x 96
Conditionnement:
182 pièces
192 pièces
200 pièces
576 pièces
960 pièces
Description
- Recommandés pour des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils.
- Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E.
- Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 20 à 50 mu;l |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | M50E |
| Longueur (impériale) | 10,71 in |
| Longueur (métrique) | 86.35 mm |
| Format | Boîte |
| Type de pointe | Positive Displacement |
| Afficher plus |