Learn More
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes
À utiliser avec les pointes Gilson Diamond en vrac. Les racks vides pour pointes de pipettes Gilson™ sont disponibles dans un assortiment de couleurs pour faciliter leur utilisation.
Marque: Gilson™ F171102
18.29 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entièrement autoclavables
- En PP
Spécification
Rack vide | |
Red | |
PP | |
Yes, Interlocking | |
Pointes de pipettes D10 0.1 à 10 μl | |
3,66 in | |
3,98 in |
Autoclavable | |
Pointes de pipette (0,1 à 10 μl D10) | |
Rectangular | |
Non stérile | |
9.3 cm | |
5,28 in |