Learn More
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes
À utiliser avec les pointes Gilson Diamond en vrac. Les racks vides pour pointes de pipettes Gilson™ sont disponibles dans un assortiment de couleurs pour faciliter leur utilisation.
Marque: Gilson™ F171302
17.42 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entièrement autoclavables
- En PP
Spécification
Rack vide | |
Yellow | |
PP | |
Yes, Interlocking | |
Pointes de pipettes D200 2 à 200 μl | |
3,66 in | |
4,92 in |
Oui | |
Pointes de pipette (2 à 200 μl D200) | |
Rectangular | |
Non-sterile | |
9.3 cm | |
5,28 in |