Learn More
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes
À utiliser avec les pointes Gilson Diamond en vrac. Les racks vides pour pointes de pipettes Gilson™ sont disponibles dans un assortiment de couleurs pour faciliter leur utilisation.
Marque: Gilson™ F171202
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entièrement autoclavables
- En PP
Spécification
Rack vide | |
Red | |
PP | |
Yes, Interlocking | |
Pointes de pipettes DL10 0.1 à 10 μl | |
3,66 in | |
4,88 in |
Oui | |
Pointes de pipette (0,1 à 10 μl DL10) | |
Rectangular | |
Non-sterile | |
9.3 cm | |
5,28 in |