Learn More
Gilson™ Seringues DistriTipstrade;
divL’utilisation du système de pipetage Gilsontrade; garantit la précision et l’exactitude de la manipulation. Les seringues Gilsontrade; DistriTipstrade; possèdent un volume d’aliquote qui s’étend de 1 micro;l à 1,25 ml/div
68.75€ - 154.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (application) | Solutions visqueuses et volatiles |
Quantité | 50 Paquets |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10606463
![]() |
Gilson™
F164110 |
10 à 125 μl | 1 250 μl Mini |
71.45€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10616463
![]() |
Gilson™
F164120 |
100 μl à 1,25 ml | 12,5 ml Maxi |
71.45€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10397512
![]() |
Gilson™
F164100 |
1 à 12,5 μl | 125 μl Micro |
68.75€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10367562
![]() |
Gilson™
F164130 |
1 à 12,5 μl | Micro ST 125 μl (stérile) |
135.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12021572
![]() |
Gilson™
F164140 |
10 à 125 μl | Mini ST 1 250 μl (stérile) |
143.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10152902
![]() |
Gilson™
F164150 |
100 μl à 1,25 ml | Maxi ST 12,5 ml (stérile) |
154.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
ul liAvec indicateur de niveau/liliDisponibles en format standard ou stérilisé (ST), en boîtes de 50/li liCertifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ARN et protéases/li liExemptes de colorants, donc aucun risque de contamination par leurs composants/li liSeules trois seringues sont nécessaires pour couvrir 1 mu;l à 1,25 ml/li liPlus de 100 aliquotes peuvent être distribuées à partir de chaque seringue/li liIdéales pour des aliquotes précises/li liPeuvent être utilisées avec des solutions visqueuses et volatiles/li /ulSpécification
Sans filtre | |
Autoclavable | |
50 Paquets | |
Pipette répétitive DISTRIMAN | |
Polypropylène |
Transparent | |
Solutions visqueuses et volatiles | |
Seringue DistriTip™ | |
DistriTips |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Seringues DistriTipstrade;