Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur NPT pour robinet à pointeau
Requis pour une utilisation avec un robinet à pointeau, s’adapte au couplage complet.
Marque: Cole-Parmer™ 63400-80
Code nomenclature Nacres: GB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Compatible avec les récipients de réaction sous pression Lab-CrestSpécification
L’adaptateur pour robinet à pointeau comprend une rondelle en caoutchouc et un joint torique en néoprène, NPT 1/8 po | |
Récipients de réaction sous pression Lab-Crest |