Learn More
Extech Sonde RDT Gilmont™
Code produit. 13437029 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-200°C à +500°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13437029
Marque: Extech 2684242
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
General-Purpose RTD Temperature Probe for use with FAMEs, pesticides, pharmaceuticals, phenols.
  • Compatible with Extech models SDL200, Oyster-10/15/16 meters, 407227/407228, and PH210 depending on the probe.
  • Expand the capabilities of your temperature meter with additional probes for a variety of different applications.
Spécification
Type Sonde
À utiliser avec (application) Polyvalence
Plage de températures (impériale) -40°F to +932°F
Plage de températures (métrique) -200°C à +500°C