Learn More
Gilmont™ Viscosimètre à chute de bille Gilmont™, taille nº 3
Les viscosimètres à chute de bille Gilmont offrent une méthode simple, précise, économique et absolue pour mesurer la viscosité des fluides transparents jusqu’à 200 cP.
412.00€
Spécification
Type de produit | Falling Ball Viscometer |
---|---|
Gamme de viscosité | Jusqu’à 200 cp |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13075706
|
Gilmont™
08702-10 |
3 | N/A | ||||||
Description
Les viscosimètres à chute de bille Gilmont™ offrent une méthode simple, précise, économique et absolue pour mesurer la viscosité des fluides transparents jusqu'à 200 cP. Plus facile à utiliser que le type capillaire et moins coûteux que les dispositifs rotatifs / à capteur électronique.
- Mécanisme unique de libération de la bille
- Pièces en contact avec le verre, les joints en PTFE et Viton™ (flotteurs en acier inox et en tantale en option)
- Les trois options de gamme par tube permettent une meilleure précision dans chaque gamme
- Lecture absolue, pas d’éléments électroniques
- Petits échantillons : environ 7 ml requis
- Facile à utiliser dans un bain à température constante
- Système fermé idéal pour des solutions extrêmement évaporatives et hydropiques détériorantes
Recommandé dans les cas suivants :
Utilisé en laboratoire, R et D, contrôle de la qualité des procédés et des installations
Spécification
Falling Ball Viscometer | |
Jusqu’à 200 cp |