Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Container with Lid
Gilactiv™ Container with Lid is treated with the exclusive Sanitized™ technology, which protects the container's surface against viruses and bacteria.
90.05€ - 187.00€
Spécification
Type | Storage Tote |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | Bleu |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17918931
|
Gilac™
G119690 |
15 L |
90.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17918941
|
Gilac™
G119890 |
35 L |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17938771
|
Gilac™
G119990 |
55 L |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Proven antibacterial and antiviral effectiveness on the container's surface (empty or full) for a broad spectrum of germs, including HCoV-229E human coronavirus.
- This article contains a biocidal product with the active substance: Silver Phosphate Glass.
- Tests conducted by an EU-approved French independent laboratory showed that 98.6% of the virus was wiped out after a two-hour period.
- Choose Gilactiv™ enhanced protection.
- Test results available on request.
- No gaps nor overlaps and no sharp corners.
- Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
- Recessed handles for better handling.
- Smooth interior walls and rounded corners for easier cleaning.
- Machine washable.
- Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Spécification
Storage Tote | |
HDPE | |
Bleu | |
Rectangulaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Gilactiv™ Container with Lid