Learn More
GIGYF2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | GIGYF2 |
---|---|
Concentration | 0.26 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16883285
|
Proteintech
24790-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16873285
|
Proteintech
24790-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The function of this protein remains unknown.Spécification
GIGYF2 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6Y7W6 | |
26058 | |
GIGYF2 Fusion Protein Ag20329 | |
Primary | |
-20°C | |
GIGYF2 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GIGYF2, GYF2, KIAA0642, PARK11, PERQ2, PERQ3, TNRC15 | |
GIGYF2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
GIGYF2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech