Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 3,2mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 3,2mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences T3312-43
Code produit. 11734768
  • 651.00€ / 15m
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FDA 21 CFR Partie 177.2600 ; NSF51 ; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
9,5 mm
0,63 in
49.2 ft.
1/8 in.
Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale.
-80°C
Translucide
Flexible
759 mmHg à 23°C
200°C
0,37 in
Silicone
15,9 mm
15 m
3,2 mm
-112°F
1/boîte
50 (Shore A)
0,84 bar à 23°C/0,77 bar à 160°C
392°F
Transfer Tubing