Learn More
Gibertini Elettronica™ TENSIOMETRE NUMERIQUE Mesure par traction de la tension interfaciale
Measure liquid surface tension with efficiency, using this tensiometer. Gibertini Elettronica™ Digital Tensiometers feature a simple, robust design for fast response times and accurate results.
Marque:  Gibertini Elettronica™ TSD
Encompass
Code produit. 11900877
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Tensiomètre numérique
• Affichage numérique
• Plaque de verre
• Le tensiomètre mesure la force à l'instant précis où la plaque en verre forme un ménisque avec le liquide
• Sélection simple des méthodes de mesure telles que l'anneau de Du Noüy, la lame de Wilhelmy, l'étrier de Lenard ou détermination de la densité
• Mesure selon les normes ASTM D971, DIN 53914, DIN 53993 et ISO 304, 4311
• Affichage numérique direct de la tension de surface en mN/m
• La calibration est effectué par une masse interne, mais il est possible de vérifier l'appareil par des poids étalonnés
• Tensiomètre numérique manuel
• Elévateur unidirectionnel manuel type Labolift
• L´opérateur descend l'échantillon avec un élevateur
• Mesure par traction de la tension superficielle ou interfaciale
• Gamme 1 à 300 mN/m (anneau), 1 à 999 mN/m (lame), résolution ±0,1 mN/m
• Imprimante en option
• inclus avec 10 plaques en verre, largeur 24mm, épaisseur 0,1mm et cristallisoir,  pair de pinces, caisse en plastique
Spécification
Spécification
Tensiomètre numérique
Measuring liquid surface tension
Dimensions du plateau en verre : 24 x 24 x 0,15mm
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Gibertini Elettronica™ TENSIOMETRE NUMERIQUE Mesure par traction de la tension interfaciale