Learn More
Gibertini Elettronica™ Panneau de commande Gibertini Elettronica™
Marque:  Gibertini Elettronica™ 07.00.143
Encompass
Code produit. 11913246
  • 100.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Densimètre de paillase automatique
• 0,5 à 2,25 g/cm3 , précision +/-0.00005
• Mesure de densité et de température
• Etalonnage avec poids de calibrage ou solution étalon
• Affichage LED de la densité ou de la température Etalonnage automatique avec poids de calibrage interne ou externe avec série de poids ref. 23709 et plateau de contrôle ref. 5958N Etalonnage du flotteur avec solution étalon d'alcool à
• 5° certifiée 3 échelles de concentrationsusuelles dont alcool, %Brix et °Baumé En option, cryo-polystat pour thermostatiser les échantillons avant mesure Interface RS232 pour récupérer les données sur PC
• Plateau de contrôle
Spécification
Spécification
Panneau de commande
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.