Learn More
Gibco™ Trypsine (0,25 %), rouge de phénol
La trypsine-EDTA est composée de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
30.95€
Spécification
Chélateurs | Sans EDTA |
---|---|
Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5 à -20°C Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication. |
Type de cellule | Cellules de mammifères |
Classification | Origine animale |
Concentration | 1 X |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12579069
![]() |
Gibco™
15050065 |
100 mL |
30.95€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Les solutions de trypsine Gibco™ sont composées de poudre de —trypsine, à savoir un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin.
- En raison de son pouvoir digestif, il est souvent utilisé pour la dissociation des cellules, durant le passage des cultures cellulaires courants et la dissociation de tissus primaires
- Cette solution est formulée avec un indicateur rouge de phénol et sans EDTA
- Les solutions de trypsine Gibco™ sont testées afin de vérifier leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances
- Avant la fabrication, les matières premières sont vérifiées pour l’irradiation électronique et soumises à des tests pour l’endotoxine, PPV, PCV 1/2, les mycoplasmes, la contamination bactérienne, fongique et virale, ainsi qu’à plusieurs tests d’activité, à une analyse des cendres et à une analyse de l’humidité
- Traçabilité du lot, certificats d’origine animale, analyses de lots, certificats d’irradiation, résumé de l’inactivation virale et transparence de la chaîne d’approvisionnement sont tous disponibles
- La solution doit être stockée entre -5°C et -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Fabriqué dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485.
Spécification
Sans EDTA | |
Cellules de mammifères | |
1 X | |
Réactif de dissociation de culture cellulaire | |
Stérilisation par filtration | |
280 à 310 mOsm / kg | |
Glace | |
Dosage biologique in vitro |
Conditions de stockage : -5 à -20°C Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication. |
|
Origine animale | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Rouge de phénol | |
Gibco™ | |
Origine animale |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.