Learn More
Gibco™ SFM Sf-900™ III
Description
Sf-900 III SFM is a low-hydrolysate, serum-free, protein-free, animal origin–free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells.
- SFM Sf-900™ III est un milieu de culture cellulaire d’insectes à faible concentration en hydrolysat, sans composant d’origine animale, sans sérum et sans protéines, optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21)
- Également optimisé pour l’expression génétique recombinante à l’aide du baculovirus et des systèmes stables d’expression à base d’insectes
- Ce milieu convient aux méthodes de culture monocouche ou en suspension et favorise la croissance d’autres lignées cellulaires de lépidoptères
- Les cellules de Spodoptera frugiperda (Sf9) cultivées dans le milieu SFM Sf-900™ III atteignent des densités cellulaires maximales de 10 à 14 × 106 cellules/ml
- SFM Sf-900™ III est un milieu amélioré sans sérum, sans protéines et sans composant d’origine animale, conçu pour la croissance de Sf9 et d’autres lignées cellulaires de lépidoptères et la production de virus d’insectes et de protéines recombinantes
- Le format prêt à l’emploi ne nécessite pas d’ajout de sérum, de glutamine ou de surfactants
- Les cellules adaptées à d’autres milieux sans sérum disponibles dans le commerce doivent être adaptées séquentiellement dans le SFM Sf-900™ III
- La réduction des concentrations d’hydrolysat améliore l’homogénéité entre les lots
- Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu SFM Gibco Sf-900 II est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | Sf21, Sf9 |
| Type de cellule | Cellule d’insectes |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Sans protéines, Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM) |
| Serum Level | Sans sérum |
| Avec additifs | Glutamine |
| Gamme de produits | Gibco, Sf-900 |
| Quantité | 500 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |