Learn More
Gibco™ Milieu pour drosophiles Schneider
Modifié pour contenir de la L-glutamine et du bicarbonate de sodium
130.00€ - 1130.00€
Spécification
Type de cellule | Cellule d’insectes |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu pour drosophiles Schneider |
Avec additifs | Glutamine |
Sans additif | Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11590576
|
Gibco™
21720024 |
500 mL |
130.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15372382
|
Gibco™
21720001 |
10 x 500 ml |
1130.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le milieu de Schneider pour drosophiles a été développé à l’origine pour les cellules S2 de la mouche des fruits, Drosophila melanogaster. Le milieu de Schneider pour drosophiles peut servir également à la culture d’autres lignées cellulaires de diptères. Ce milieu peut être utilisé pour la transfection stable et transitoires et pour la production de protéines à grande échelle dans les cellules S2.
Formule
- Contient des composants uniques requis pour la culture des cellules S2, notamment de l’acide malique, de l’acide fumarique, de l’acide alpha-cétoglutarique, de l’acide succinique et du sucre tréhalose.
- Généralement complété par 10 % de sérum de veau fœtal (SVF) avant utilisation
- Nécessite du CO2 ambiant afin de maintenir le pH physiologique
Culture cellulaire, culture de cellules S2 de drosophiles, culture cellulaire d’insectes
Compliance
Le milieu de Schneider pour drosophiles Gibco est fabriqué dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Cellule d’insectes | |
Milieu pour drosophiles Schneider | |
Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium |
Liquide | |
Glutamine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.