Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, sans glutamine
GREENER_CHOICE
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
28.12€ - 55.25€
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Lignée cellulaire HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes
Type de cellule Cellules leucémiques
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Consulter d'autres spécifications
Requires: Supplémentation
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11340892
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
21870076
500 ml
28.12€
500mL
11520586
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Gibco™
21870084
1 000 ml
55.25€
1000mL
Description
Description
Depuis, le milieu Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes.
  • Le milieu RPMI est modifié comme suit : avec du rouge de phénol ; sans HEPES, L-glutamine
  • Le milieu RPMI 1640 se distingue des autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines
  • Contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel d’Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco
  • Les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations élevées
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Cellules leucémiques
1 X
Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640)
Stérilisation par filtration
Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Température ambiante
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes
Aucun composant d’origine animale
Liquide
Supplémentation en sérum standard
Rouge de phénol
Emballage durable
Gibco™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.